Learn More
ácido trans,trans-mucónico-d4, TRC
Código de producto. 30468048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30468048 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30468048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7910000.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-Muconic Acid-d4
CAS 1185239-59-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H2 D4 O4
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo Muconic acid-d4','trans,trans-Muconic Acid-d4','trans-trans-Muconic acid-d4','trans,trans-Muconic-d4 Acid,
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]/C(C(O)=O)=C(\C([2H])=C(C(O)=O)/[2H])[2H]
Nombre IUPAC Ácido (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioico-d4
Peso molecular (g/mol) 146.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.05
Porcentaje de pureza >95