Learn More
Ácido trans,trans-mucónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10353862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10353862 1 g Frasco de vidrio 1 g
10219793 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10353862 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128070010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3588-17-8 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3588-17-8
Fórmula molecular C6H6O4
Peso molecular (g/mol) 142.11
Número MDL MFCD00002702
Clave InChI TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Sinónimo trans,trans-muconic acid, muconic acid, e,e-muconic acid, 2,4-hexadienedioic acid, trans, trans-muconic acid, hexa-2,4-dienedioic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienedioic acid, 1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid, 2,4-hexadienedioic acid, e,e, trans,trans-2,4-hexadienedioic acid
PubChem CID 5356793
ChEBI CHEBI:27036
Nombre IUPAC ácido (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioico
SMILES C(=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans, trans-Muconic acid
Punto de fusión 290.0°C
Color Beige
Punto de ebullición 320.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH=CHCH=CHCO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 02, 803
Índice Merck 15, 6385
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans,trans-Muconic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.