Learn More
Ácido tiosalicílico farnesil trans,trans, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans, trans Farnesylthiosalicylic Acid |
| CAS | 162520-00-5 |
| Fórmula molecular | C22 H30 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O2S/c1-17(2)9-7-10-18(3)11-8-12-19(4)15-16-25-21-14-6-5-13-20(21)22(23)24/h5-6,9,11,13-15H,7-8,10,12,16H2,1-4H3,(H,23,24)/b18-11+,19-15+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CSc1ccccc1C(=O)O)\C)\C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trienil]sulfanilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 358.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.1967 |