Learn More
Cloruro de trans,trans-farnesilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans,trans-Farnesyl Chloride |
| CAS | 67023-84-1 |
| Fórmula molecular | C15H25Cl |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (E,E)-Farnesyl Chloride, (2E,6E)-1-Chloro-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-triene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25Cl/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CCl)\C)\C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,6E)-1-cloro-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trieno |
| Peso molecular (g/mol) | 240.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.1645 |