Learn More
trans,trans-farnesol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469009 25 g 25 g
15449009 1 g 1 g
15459009 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14348.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00€
    320.65€ / 25 g
    Ahorro 35.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-28-5 | C15H26O | 222.37 g/mol
trans,trans-Farnesol is an intermediate used in the biological synthesis of cholesterol from mevalonic acid. It is used in the perfume industry. Further, it is used in the preparation of terpenes such as squalenes, cembranoids and forskolin. It is also used in the synthesis of Cecropia juvenile hormone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans,trans-farnesol es un intermediario utilizado en la síntesis biológica de colesterol a partir de ácido mevalónico. Se utiliza en la industria del perfume. Además, se utiliza en la preparación de terpenos como escualenos, cembranoides y forskolina. También se utiliza en la síntesis de la hormona juvenil Cecropia.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-28-5
Fórmula molecular C15H26O
Peso molecular (g/mol) 222.37
Número MDL MFCD00002918
Clave InChI CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Sinónimo farnesol, trans,trans-farnesol, e,e-farnesol, trans-farnesol, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, 2-trans,6-trans-farnesol, 2e,6e-farnesol, all-trans-farnesol, polyprenol, farnesyl alcohol
PubChem CID 445070
ChEBI CHEBI:16619
Nombre IUPAC (2E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-Farnesol
Densidad 0.886
Punto de ebullición 137°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.49
Cantidad 25 g
Beilstein 1723039
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,3937
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.37
Porcentaje de pureza 97%