Learn More
trans,trans-dibencilidenoacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10095740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095740 25 g Frasco de vidrio 25 g
10407893 5 g Frasco de vidrio 5 g
10371061 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10095740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 409000250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35225-79-7
Fórmula molecular C17H14O
Peso molecular (g/mol) 234.30
Número MDL MFCD00004790
Clave InChI WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Sinónimo dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
PubChem CID 640180
Nombre IUPAC (1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-ona
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans, trans-Dibenzylideneacetone
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 107°C to 114°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 07, IV, 1747
Índice Merck 15, 3010
Información de solubilidad Solubility in water: negliglible. Other solubilities: soluble in acetone and chloroform,slightly soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino