Learn More
trans,trans-4-propil-4-metoxi-biciclohexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans,trans-4-Propyl-4-methoxy-bicyclohexyl |
| CAS | 97398-80-6 |
| Fórmula molecular | C16H30O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O/c1-3-4-13-5-7-14(8-6-13)15-9-11-16(17-2)12-10-15/h13-16H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16- |
| SMILES | CCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)[C@@H]2CC[C@H](CC2)OC |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-4-(4-propilciclohexil)ciclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 238.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.2297 |