Learn More
Ácido trans,trans-4'-n-propilbiciclohexil-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15412006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412006 5 g 5 g
15422006 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55271.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65355-32-0
Fórmula molecular C16H28O2
Peso molecular (g/mol) 252.398
Número MDL MFCD05864407
Clave InChI JXPGQFKJNKWDKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylic acid, 1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylic acid, 4'-propyl, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylicacid, jxpgqfkjnkwdkp-ktslabgisa-n, 4'-propylbicyclohexane-4-carboxylic acid, 4-propyl-4'-bicyclohexanecarboxylic acid, trans-4-propylbis cyclohexane carboxylic acid, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylic acid
PubChem CID 793726
Nombre IUPAC ácido 4-(4-propilciclohexil)ciclohexano-1-carboxílico
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2CCC(CC2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-4'-n-Propylbicyclohexyl-4-carboxylic acid
Punto de fusión 200°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.4
Porcentaje de pureza 97%