Learn More
trans, trans-2,4-Undecadienol, +90 %, resto principalmente isómero trans, cis, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans,trans-2,4-Undecadienal |
| Densidad | 0.87 |
| Punto de ebullición | 128°C to 129°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 107°C (225°F) |
| Notas del porcentaje del ensayo | resto principalmente isómero trans, cis |
| Índice de refracción | 1.512 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1706330 |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.27 |
| Mostrar más |