Learn More
trans, trans-2,4-Undecadienol, +90 %, resto principalmente isómero trans, cis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445453 5 g 5 g
11455453 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445453 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13419.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30361-29-6 | C11H18O | 166.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30361-29-6
Fórmula molecular C11H18O
Peso molecular (g/mol) 166.264
Número MDL MFCD00014677
Clave InChI UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
Sinónimo 2,4-undecadienal, 2e,4e-undeca-2,4-dienal, undeca-2,4-dien-1-al, trans,trans-2,4-undecadien-1-al, 2,4-undecadienal, 2e,4e, 2,4-trans,trans-undecadienal, unii-7l26s7bw06, 2,4-undecadienal, e,e, trans,trans-2,4-undecadienal, e,e-2,4-undecadien-1-al
PubChem CID 5367531
Nombre IUPAC (2E,4E)-undeca-2,4-dienol
SMILES CCCCCCC=CC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-2,4-Undecadienal
Densidad 0.87
Punto de ebullición 128°C to 129°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente isómero trans, cis
Índice de refracción 1.512
Cantidad 5 g
Beilstein 1706330
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.27
Porcentaje de pureza ≥90%