Learn More
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10701361 10 g 10 g
10063560 50 g 50 GR
11984621 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10701361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325570100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17102-64-6 | C6H10O | 98.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17102-64-6
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.15
Número MDL MFCD00002925
Clave InChI MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Sinónimo sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
PubChem CID 641256
Nombre IUPAC (2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-ol
SMILES C\C=C\C=C\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol
Punto de fusión 30.5°C to 31.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 80.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Índice de refracción 1.4990 to 1.5010
Cantidad 10 g
Índice Merck 15,8848
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils
Estabilizante 0.1% alpha-tocopherol
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.