Learn More
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 98 %, estab. con alfa-tocoferol al 0,1 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11480523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480523 5 g 5 g
11490523 25 g 25 g
11400533 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480523 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12660.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El trans,trans-2,4-hexadien-1-ol se utiliza en la preparación de trans-2,3-metano-4(Z)-hexenol reaccionando con diyodometano. Se utiliza como agente aromático y de fragancias con olor a piña.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17102-64-6
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.15
Número MDL MFCD00002925
Clave InChI MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Sinónimo sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
PubChem CID 641256
Nombre IUPAC (2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-ol
SMILES C\C=C\C=C\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Nombre de nota stabilized with 0.1% alpha-tocopherol
Punto de fusión 30°C to 31°C
Punto de ebullición 79°C to 80°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1719718
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 98%