Learn More
trans, trans-2,4-Heptadienal (Grado Técnico, 90%), TRC
Código de producto. 30407714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30407714 1 g
1 options
Código de producto. 30407714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2812551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-2,4-Heptadienal
CAS 4313-03-5
Fórmula molecular C7 H10 O
Cantidad 1 g
Sinónimo (2E,4E)-Heptadienal, (2E,4E)-2,4-Heptadienal (ACI), 2,4-Heptadienal, (E,E)- (8CI), (E,E)-2,4-Heptadien-1-al, (E,E)-2,4-Heptadienal, 2-trans-4-trans-Heptadienal, 2E,4E-Heptadienal, all-trans-2,4-Heptadienal, trans,trans-2,4-Heptadienal, trans-2-trans-4-Heptadienal, 2,4-Heptadienal, (2E,4E)- (9CI, ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-7H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+
SMILES CC\C=C\C=C\C=O
Nombre IUPAC (2E,4E)-hepta-2,4-dienal
Peso molecular (g/mol) 110.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0732