Learn More
trans,trans-2,4-Dodecadienol, 90 +%, resto principalmente trans, isómero cis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392316 5 g 5 g
11382316 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06002.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21662-16-8 | C12H20O | 180.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21662-16-8
Fórmula molecular C12H20O
Peso molecular (g/mol) 180.29
Número MDL MFCD00014678
Clave InChI QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Sinónimo 2e,4e-dodeca-2,4-dienal, 2,4-dodecadienal, e,e-2,4-dodecadienal, trans,trans-2,4-dodecadienal, 2,4-dodecadien-1-al, 2e,4e-2,4-dodecadienal, e,e-2,4-dodecadien-1-al, 2,4-dodecadienal, e,e, unii-vo340rj9lu
PubChem CID 5367530
Nombre IUPAC (2E,4E)-dodeca-2,4-dienal
SMILES CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-2,4-Dodecadienal
Densidad 0.863
Punto de ebullición 130°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente trans, isómero cis
Índice de refracción 1.51
Cantidad 5 g
Beilstein 1708096
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.29
Porcentaje de pureza ≥90%