Learn More
trans, trans-2,4-Decadienal, TRC
Código de producto. 30137142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137142 10 mL 10 ml
30137005 25 mL 25 ml
17954825 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21050010ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25152-84-5
Fórmula molecular C10 H16 O
Peso molecular (g/mol) 152.23
Sinónimo 2,4-Decadienal, (2E,4E)-, 2,4-Decadienal, (E,E)- (8CI), (2E,4E)-2,4-Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, (2E,4E)-Decadienal, (E,E)-2,4-Decadien-1-al, (E,E)-2,4-Decadienal, 2-trans,4-trans-Decadienal, trans,trans-2,4-Decadien-1-al, trans,trans-2,4-Decadienal, trans-2,trans-4-Decadienal
Nombre IUPAC (2E,4E)-deca-2,4-dienol
SMILES CCCCC\C=C\C=C\C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-2,4-Decadienal
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201