Learn More
trans, trans-2,4-Decadienal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans,trans-2,4-Decadienal |
| Cantidad | 25 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+ |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1201 |