Learn More
trans,trans-2,4-Decadienal, 95 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10655052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10655052 1 g Frasco de vidrio 1 g
10502781 5 g Frasco de vidrio 5 g
10229163 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10655052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177510010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 25152-84-5 | C10H16O | 152.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25152-84-5
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00007007
Clave InChI JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Sinónimo 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029
PubChem CID 5283349
Nombre IUPAC (2E,4E)-deca-2,4-dienol
SMILES CCCCCC=CC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans, trans-2, 4-Decadienal
Color Amarillo
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 114°C to 116°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (main isomer) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCHO
Índice de refracción 1.5140 to 1.518
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans,trans-2,4-Decadienal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.