Learn More
trans,trans-2,4-Decadienol, 90 +%, resto principalmente trans, isómero cis
Código de producto. 11362376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362376 5 g 5 g
11352376 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06103.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25152-84-5
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.237
Número MDL MFCD00007007
Clave InChI JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Sinónimo 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029
PubChem CID 5283349
Nombre IUPAC (2E,4E)-deca-2,4-dienol
SMILES CCCCCC=CC=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-2,4-Decadienal
Densidad 0.872
Punto de ebullición 110°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Olor Sweet
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente trans, isómero cis
Índice de refracción 1.516
Cantidad 5 g
Beilstein 1704897
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza ≥90%