Learn More
trans,trans-1,4-Difenil-1,3-butadieno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10570581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10570581 25 g Frasco de vidrio 25 g
10655342 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10570581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117220250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 538-81-8 | C16H14 | 206.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-81-8
Fórmula molecular C16H14
Peso molecular (g/mol) 206.29
Número MDL MFCD00004791
Clave InChI JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Sinónimo bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
PubChem CID 641683
ChEBI CHEBI:35100
Nombre IUPAC [(1E,3E)-4-fenilbuta-1,3-dienil]benceno
SMILES C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 151°C to 154°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 350°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCH=CHC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 676
Fieser 01,337
Índice Merck 15, 3350
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina