Learn More
Trans,trans-1,4-difenil-1,3-butadieno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448157 25 g 25 g
11438157 5 g 5 g
11458157 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17531.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 538-81-8 | C16H14 | 206.29 g/mol
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene reacts with Rieke metal complexes of barium and strontium to prepare metal-diene reagents, which is used for the carbocyclization with dichloroalkanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans,trans-1,4-difenil-1,3-butadieno reacciona con complejos metálicos de Rieke de bario y estroncio para preparar reactivos de metal-dieno, que se utiliza para la carbociclización con dicloroalcanos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-81-8
Fórmula molecular C16H14
Peso molecular (g/mol) 206.29
Número MDL MFCD00004791
Clave InChI JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Sinónimo bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
PubChem CID 641683
ChEBI CHEBI:35100
Nombre IUPAC [(1E,3E)-4-fenilbuta-1,3-dienil]benceno
SMILES C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Punto de fusión 151°C to 154°C
Punto de ebullición 350°C (720 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1905937
Índice Merck 14,3320
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza ≥98%