Learn More
Ácido trans,trans-1,3-butadieno-1,4-dicarboxílico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386736 1 g 1 g
11396736 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03987.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3588-17-8 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid is a metabolite found in urine that determines biological exposure index for workers exposed to benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El ácido trans-1,3-butadieno-1,4-dicarboxílico es un metabolito que se encuentra en la orina y que determina el índice de exposición biológica de quienes trabajan en entornos con benceno.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3588-17-8
Fórmula molecular C6H6O4
Peso molecular (g/mol) 142.11
Número MDL MFCD00002702
Clave InChI TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Sinónimo trans,trans-muconic acid, muconic acid, e,e-muconic acid, 2,4-hexadienedioic acid, trans, trans-muconic acid, hexa-2,4-dienedioic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienedioic acid, 1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid, 2,4-hexadienedioic acid, e,e, trans,trans-2,4-hexadienedioic acid
PubChem CID 5356793
ChEBI CHEBI:27036
Nombre IUPAC ácido (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioico
SMILES C(=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid
Punto de fusión ∽300°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 1722248
Índice Merck 14,6299
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza ≥98%