Learn More
trans-Tranilast, MedChemExpress
Código de producto. 16437598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16437598 10 mg 10 miligramos
16423617 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18706
MedChemExpress trans-Tranilast (trans-MK-341) is an antiallergic drug, used to treat bronchial asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis.
trans-Tranilast (trans-MK-341) is an antiallergic drug, used to treat bronchial asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Tranilast
CAS 70806-55-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17NO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo trans-MK-341 trans-SB 252218
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (305.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=O.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 327.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.33
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation