Learn More
3-(4-metoxifenil)aziridin-2-carboxilato de trans-terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-tert-butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate |
| CAS | 1416307-72-6 |
| Fórmula molecular | C14H19NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(16)12-11(15-12)9-5-7-10(17-4)8-6-9/h5-8,11-12,15H,1-4H3/t11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)[C@H]2N[C@@H]2C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3R)-3-(4-metoxifenil)aziridin-2-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 249.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1365 |