Learn More
(+/-)-transmisión Taxifolina, TRC
Código de producto. 30137267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137267 1 g 1 g
30135045 250 mg 250 miligramos
30011576 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0100001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24198-97-8
Fórmula molecular C15 H12 O7
Peso molecular (g/mol) 304.25
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-, (2R,3R)-rel-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-, trans-(±)- (8CI), rel-(2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, (±)-Dihydroquercetin, (±)-Taxifolin
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-(3,4-dihidroxifenilo)-3,5,7-trihidroxi-2,3-dihidrocromeno-4-uno
SMILES O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Taxifolin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,14-19,21H/t14-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0583