Learn More
Ácido trans-estirilacético, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10414155 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10414155 1 g Frasco de vidrio 1 g
10205600 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10414155 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168100010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1914-58-5 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1914-58-5
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00002783
Clave InChI PSCXFXNEYIHJST-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo trans-styrylacetic acid, e-4-phenylbut-3-enoic acid, 3e-4-phenylbut-3-enoic acid, 4-phenyl-3-butenoic acid, 3-butenoic acid, 4-phenyl, 3-butenoic acid, 4-phenyl-, 3e, styrylacetic acid, e-4-phenyl-3-butenoic acid, e-styrylacetic acid
PubChem CID 5370625
SMILES OC(=O)C\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Styrylacetic acid
Nombre de nota 96%
Punto de fusión 82°C to 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCH2CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 09, 612
Nombre IUPAC ácido (3E)-4-fenilbut-3-enoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Styrylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.