Learn More
trans-estilbeno, TRC
Código de producto. 30409110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409110 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30409110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6868405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Stilbene
CAS 103-30-0
Fórmula molecular C14 H12
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzene','1,1'-(1E)-1,2-ethenediylbis-, Benzene','1,1'-(1,2-ethenediyl)bis-','(E)-, Stilbene','(E)- (8CI), Stilbene','trans- (7CI), 1,1'-(1E)-1,2-Ethenediylbis[benzene], (E)-1,2-Diphenylethene, (E)-1,2-Diphenylethylene, (E)-Stilbene, NSC 2069, trans-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethylene, trans-Diphenylethene, trans-Stilbene, trans-α,β-Diphenylethylene
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
SMILES C(=C\c1ccccc1)/c2ccccc2
Nombre IUPAC (E)-estilbeno
Peso molecular (g/mol) 180.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0939