Learn More
trans-estilbeno-d12, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Stilbene-d12 |
| CAS | 16341-52-9 |
| Fórmula molecular | C14 2H12 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6,6'-[(1 E)-1,2-ethenediyl-1,2-d2]bis-, Benzene-d5, 6,6'-(1,2-ethenediyl-1,2-d2)bis-, (E)-, Benzene-d5, 6,6'-[(1 E)-1,2-ethenediyl-1,2-d2]bis- (9 CI), Stilbene-d12, (E)- (8 CI), 6,6'-[(1 E)-1,2-Ethenediyl-1,2-d2]bis[benzene-1,2,3,4,5-d5], trans-Stilbene-d12 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12 H/b12-11+/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D |
| SMILES | [2 H]\C(=C(\[2 H])/c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H])\c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[(E)-1,2-dideuterio-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etenil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 192.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1692 g/mol |
| Mostrar más |