Learn More
trans-estilbeno-alfa,beta-13C2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Stilbene-alpha,beta-13C2 |
| CAS | 153610-50-5 |
| Fórmula molecular | 13C2 C12 H12 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene, 1,1'-[(1 E)-1,2-ethenediyl-1,2-13C2]bis- (9 CI), Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl-1,2-13C2)bis-, (E)- (ZCI), 1,1'-[(1 E)-1,2-ethenediyl-1,2-13C2]bisbenzene, trans-Stilbene-13C2, trans-Stilbene-α,β-13C2, trans-Stilbene-13C2 (ethylene-13C2) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12 H/b12-11+/i11+1,12+1 |
| SMILES | [13 CH](=[13 CH]\c1ccccc1)/c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [(E)-2-fenil(1,2-^{13}C_{2})etenil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 182.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.101 g/mol |
| Mostrar más |