Learn More
trans-Resveratrol Triacetato, TRC
Código de producto. 30138510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138510 500 mg 500 miligramos
30133767 50 mg 50 miligramos
30011248 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR150055500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42206-94-0
Fórmula molecular C20H18O6
Peso molecular (g/mol) 354.35
Sinónimo Triacetyl Resveratrol, 3,4',5-Triacetoxy-trans-stilbene, 3,5,4'-Tri-O-acetylresveratrol, 5-[(1E)-2-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-benzenediol1,3-Diacetate, Resveratrol 3,5,4'-triacetate;
Nombre IUPAC [Acetato de [4-[(E)-2-(3,5-diacetiloxifenil)etenofenilo]
SMILES CC(=O)Oc1ccc(\C=C\c2cc(OC(=O)C)cc(OC(=O)C)c2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Resveratrol Triacetate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1103