Learn More
Éster metílico de penta-O-acetil-4'-beta-D-glucurónido de trans-resveratrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Resveratrol Penta-O-acetyl-4'-beta-D-glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 490028-19-8 |
| Fórmula molecular | C31H32O14 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[(1E)-2-[3,5-Bis(acetyloxy)phenyl]ethenyl]phenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester Triacetate, (E)-1-(3,5-Diacetoxyphenyl)-2-(4’-O-2,3,4-triacetyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H32O14/c1-16(32)39-24-13-22(14-25(15-24)40-17(2)33)8-7-21-9-11-23(12-10-21)44-31-29(43-20(5)36)27(42-19(4)35)26(41-18(3)34)28(45-31)30(37)38-6/h7-15,26-29,31H,1-6H3/b8-7+/t26?,27?,28?,29?,31-/m1/s1 |
| SMILES | O=C([C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C=C2)=CC=C2/C=C/C3=CC(OC(C)=O)=CC(OC(C)=O)=C3)O1)OC |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(4-((E)-3,5-diacetoxiestiril)fenoxi)-6-(metoxicarbonil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triil triacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 628.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 628.18 |