Learn More
trans-Resveratrol 4'-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Código de producto. 30137942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137942 10 mg 10 miligramos
30006189 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR15002510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 387372-20-5
Fórmula molecular C20 H20 O9
Peso molecular (g/mol) 404.37
Sinónimo Trans-Resveratrol 4'-O-B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[(E)-2-(3,5-dihidroxifenil)etil]fenoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc(\C=C\c3cc(O)cc(O)c3)cc2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans Resveratrol 4'-O-beta-D-Glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20O9/c21-12-7-11(8-13(22)9-12)2-1-10-3-5-14(6-4-10)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h1-9,15-18,20-25H,(H,26,27)/b2-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1107