Learn More
trans Resveratrol 3-O-beta-D-glucopiranósido, 98%, TRC
Código de producto. 30410841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410841 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30410841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR15008050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polydatin (Piceid)
CAS 27208-80-6
Fórmula molecular C20 H22 O8
Cantidad 50 mg
Sinónimo β-D-Glucopyranoside','3-hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl, Piceid (6CI,7CI,8CI), β-D-Glucopyranoside','3-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl','(E)-, 3-Hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-glucopyranoside, (-)-trans-Resveratrol 13-O-β-D-glucopyranoside, (E)-Piceid, (E)-Polydatin, (E)-Resveratrol 3-O-β-D-glucopyranoside, 3-Hydroxy-5-(p-hydroxystyryl)phenyl β-D-glucoside, 3-O-Glucosyl-resveratrol, Pieceid, Polydatin, Polydotin peceid, Resveratrol 3-O-glucoside, Resveratrol 3-O-β-D-glucoside, Resveratrol 3-O-β-glucopyranoside, Resveratrol glucoside, Resveratrol β-D-glucoside, Resveratrol β-glucoside, trans-Piceid, trans-Polydatin, trans-Resveratrol 3-glucoside
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[3-hidroxi-5-[(E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]fenoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 390.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1315