Learn More
trans R-138727, (Metabolito Prasugrel) -(>85%) (Mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30134454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134454 10 mg 10 miligramos
30133632 5 mg 5 miligramos
17967174 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR07019510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 239466-74-1
Fórmula molecular C18 H20 F N O3 S
Peso molecular (g/mol) 349.42
Sinónimo (2E)-2-[1-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4-mercapto-3-piperidinylidene]acetic Acid
Nombre IUPAC (2E)-2-[1-[2-ciclopropil-1-(2-fluorofenil)-2-oxoetil]-4-sulfanilpiperidina-3-ilideno]ácido acético
SMILES OC(=O)\C=C\1/CN(CCC1S)C(C(=O)C2CC2)c3ccccc3F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans R-138727 (mixture of diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20FNO3S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(23)11-5-6-11)20-8-7-15(24)12(10-20)9-16(21)22/h1-4,9,11,15,17,24H,5-8,10H2,(H,21,22)/b12-9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.1148
Porcentaje de pureza >95%