Learn More
trans-Piceatannol, TRC
Código de producto. 30003371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003371 10 mg 10 miligramos
30011632 1 mg 1 miligramo
30009513 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP43630010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10083-24-6
Fórmula molecular C14 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 244.24
Sinónimo Piceatannol, 1,2-Benzenediol, 4-[2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]-, (E)-, 3,3',4,5'-Stilbenetetrol, (E)- (8CI), Piceatannol (6CI), 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-1,2-benzenediol, (E)-Piceatannol, Astringenin, trans-3,3',4,5'-Tetrahydroxystilbene, trans-Piceatannol
Nombre IUPAC 4-[(E)-2-(3,5-dihidroxifenil)etil]benceno-1,2-diol
SMILES Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piceatannol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0736