Learn More
trans-fitomenadiona 100 μg/ml en etanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311466 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311466 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16193400ET100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin K1 (Phytonadione)
CAS 84-80-0
Nombres de analitos o componentes Vitamin K1 (Phytonadione)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C31 H46 O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phytomenadione, Phytonadione, Vitamin K1, Phylloquinone
Fórmula InChI InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C
Nombre IUPAC 2-metil-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-enil]naftaleno-1,4-diona
Solvent or Matrix Etanol
Peso molecular (g/mol) 450.7
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 450,3498 g/mol