Learn More
trans-Phytol, TRC
Código de producto. 30134071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134071 2.5 g 2.50 g
30136141 5 g 5 g
30010629 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3989102.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-86-7
Fórmula molecular C20H40O
Peso molecular (g/mol) 296.53
Sinónimo [R-[R*,R*-(E)]]- 3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, Phytol (6CI,8CI), (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol, (7R,11R,2E)-Phytol;(E)-Phytol, (E,R,R)-Phytol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol
Nombre IUPAC (E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-en-1-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CO)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Phytol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+/t18-,19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.3079