Learn More
(-)-trans-Fenotrina, TRC
Código de producto. 17973225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973225 500 mg 500 miligramos
17961415 250 mg 250 miligramos
17935025 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP318108500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26046-85-5
Fórmula molecular C23 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 350.45
Sinónimo D-trans-Phenothrin, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R,3R)- (ACI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R,3R)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1R-trans)- (ZCI), (-)-trans-Phenothrin, (1R-trans)-Biophenothrin, 1R,3R-Phenothrin, 1R-trans-Phenothrin, 3-Phenoxybenzyl (+)-trans-chrysanthemate
Nombre IUPAC (3-fenoxifenil)metil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC(=C[C@@H]1[C@@H](C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-trans-Phenothrin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26O3/c1-16(2)13-20-21(23(20,3)4)22(24)25-15-17-9-8-12-19(14-17)26-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-21H,15H2,1-4H3/t20-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1882