Learn More
Ácido trans-permetrinico 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312566 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312566 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12507509AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-trans-Permethrinic Acid
CAS 59042-50-1
Nombres de analitos o componentes rac-trans-Permethrinic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 Cl2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (1R,3S)-rel-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, trans-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, (±)-trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, (±)-trans-Cypermethric Acid, (±)-trans-Permethric Acid, trans-(Dichlorovinyl)dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic Acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, trans-DCCA, trans-Permethrinic Acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, trans-, rel-(1R,3S)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-trans-Cypermethric acid, (±)-trans-Permethrinic acid, trans-(Dichlorovinyl)dimethylcyclopropanecarboxylic acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, trans-DCCA, trans-Permethric acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3S)-rel-, trans-Permethrinic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6+/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (1R,3S)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 209.07
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0058 g/mol