Learn More
Ácido trans-p-cumárico-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-p-Coumaric Acid D6 |
| CAS | 2708298-33-1 |
| Fórmula molecular | C9 D6 H2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2E)-3-(4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-2-propenoic-2,3-d2 acid, trans-p-Coumaric acid-d6, trans-4-Hydroxycinnamic-d6 acid, trans-p-Coumaric acid D6, trans-4-Hydroxycinnamic-α,β,2,3,5,6-d6 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]\C(=C(\[2H])/c1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H])\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-2,3-dideuterio-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.085 |