Learn More
Ácido trans-p-Cumárico, TRC
Código de producto. 17994285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994285 25 g 25 g
17971375 1 g 1 g
17914845 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC75539025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-98-4
Fórmula molecular C9 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxyphenyl)-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid (ACI), 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxyphenyl)-, (E)- (ZCI), Cinnamic acid, p-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-4-Hydroxycinnamic acid, (E)-p-Coumaric acid, (E)-p-Coumaric acid, (E)-p-Hydroxycinnamic acid, Naringeninic acid, p-Hydroxy-trans-cinnamic acid, p-trans-Coumaric acid, trans-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, trans-4-Coumaric acid, trans-4-Hydroxycinnamic acid, trans-p-Coumaric acid, trans-p-Coumarinic acid, trans-p-Hydroxycinnamic acid
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoico
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-p-Coumaric acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0473
Porcentaje de pureza >95%