Learn More
Ácido trans-p-Cumárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-p-Coumaric acid |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+ |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0473 |
| Porcentaje de pureza | >95% |