Learn More
ácido trans-o-cumárico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Coumaric acid |
| CAS | 614-60-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Coumaric acid |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C9 H8 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, o-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-o-Hydroxycinnamic acid, NSC 32952, o-Hydroxy-trans-cinnamic acid, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, trans-o-Hydroxycinnamic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+ |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1ccccc1O |
| Mostrar más |