Learn More
trans-Nerolidol, TRC
Código de producto. 30133734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133734 100 mg 100 miligramos
30136097 1 g 1 g
30007210 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN385710100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40716-66-3
Fórmula molecular C15 H26 O
Peso molecular (g/mol) 222.37
Sinónimo 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, (6E)-, 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, (E)-, (6E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, (6E)-Nerolidol, (E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (E)-Nerolidol, (±)-trans-Nerolidol, 1-Geranyl-2-methyl-3-buten-2-ol, Nerolidol B, trans-Nerolidol
Nombre IUPAC (6E)-3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-ol
SMILES CC(=CCC\C(=C\CCC(C)(O)C=C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Nerolidol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1984