Learn More
trans-Nemonaprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans Nemonapride |
| CAS | 752154-64-6 |
| Fórmula molecular | C21 H26 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26ClN3O2/c1-14-18(9-10-25(14)13-15-7-5-4-6-8-15)24-21(26)16-11-17(22)19(23-2)12-20(16)27-3/h4-8,11-12,14,18,23H,9-10,13H2,1-3H3,(H,24,26)/t14-,18+/m0/s1 |
| SMILES | CNc1cc(OC)c(cc1Cl)C(=O)N[C@@H]2CCN(Cc3ccccc3)[C@H]2C |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R)-1-bencil-2-metilpirrolidin-3-il]-5-cloro-2-metoxi-4-(metilamino)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 387.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.1714 |