Learn More
trans-Ned-19, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Ned-19 |
| CAS | 1354235-96-3 |
| Fórmula molecular | C30H31FN4O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (1R,3S)-1-[3-[[4-(2-Fluorophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-4-methoxyphenyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-Pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H31FN4O3/c1-38-27-11-10-19(16-20(27)18-34-12-14-35(15-13-34)26-9-5-3-7-23(26)31)28-29-22(17-25(33-28)30(36)37)21-6-2-4-8-24(21)32-29/h2-11,16,25,28,32-33H,12-15,17-18H2,1H3,(H,36,37)/t25-,28+/m0/s1 |
| SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)[C@@H]2C3=C(C[C@H](N2)C(=O)O)C4=CC=CC=C4N3)CN5CCN(CC5)C6=CC=CC=C6F |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,3S)-1-[3-[[4-(2-fluorofenil)piperazin-1-il]metil]-4-metoxifenil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 514.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.238 |