Learn More
Tocris Bioscience™ trans-Ned 19
Código de producto. 18005642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18005642 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18005642 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3954/10
NAADP antagonist; inhibits Ca2+ release
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate (NAADP) antagonist. Inhibits NAADP-mediated Ca2+ release (IC50 = 6 nM); also inhibits [32P]NAADP binding (IC50 = 0.4 nM). Fluorescently labels NAADP receptors in intact cells. Stereosiomer of cis-Ned 19 (Cat. No. 3953).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Ned 19
CAS 1354235-96-3
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C30H31FN4O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.59
Pureza >98%
Peso molecular 514.601