Learn More
trans-N,N'-Dimetil-1,2-ciclohexanodiamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10129904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10129904 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10007699 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10129904 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427310050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67579-81-1 | C8H18N2 | 142.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67579-81-1
Fórmula molecular C8H18N2
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD03001702
Clave InChI JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Sinónimo 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
PubChem CID 2733821
Nombre IUPAC (1R,2R)-1-N,2-N-dimetilciclohexano-1,2-diamina
SMILES CNC1CCCCC1NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-N, N'-Dimethyl-1, 2-cyclohexanediamine
Densidad 0.9020g/mL
Punto de ebullición 78.0°C to 80.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 74°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4710 to 1.4730
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.902
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.