Learn More
trans-N-metil-3-(2-hidroxifenil)-4-(2-bromo-5-clorofenil)pirrolidina, TRC
Código de producto. 30471757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471757 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30471757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31285510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-N-Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)-4-(2-bromo-5-chlorophenyl)pyrrolidine
CAS 1000890-02-7
Fórmula molecular C17H17BrClNO
Cantidad 10 mg
Sinónimo rel-2-[(3R,4R)-4-(2-Bromo-5-chlorophenyl)-1-methyl-3-pyrrolidinyl]phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17BrClNO/c1-20-9-14(12-4-2-3-5-17(12)21)15(10-20)13-8-11(19)6-7-16(13)18/h2-8,14-15,21H,9-10H2,1H3/t14-,15-/m1/s1
SMILES CN1C[C@@H]([C@H](C1)c2cc(Cl)ccc2Br)c3ccccc3O
Nombre IUPAC 2-[(3S,4S)-4-(2-bromo-5-clorofenil)-1-metilpirrolidin-3-il]fenol
Peso molecular (g/mol) 366.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.0182