Learn More
Trans-N-Fmoc-4-terc-butoxi-L-prolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460679 1 g 1 g
15470679 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63791.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122996-47-8 | C24H27NO5 | 409.482 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122996-47-8
Fórmula molecular C24H27NO5
Peso molecular (g/mol) 409.482
Número MDL MFCD00151930
Clave InChI WPBXBYOKQUEIDW-FXMQYSIJSA-N
Sinónimo fmoc-4-tert-butoxy-l-proline, 2s-4-tert-butoxy-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, fmoc-o-tert-butyl-l-hydroxyproline, ksc491o9t, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-o-t-butyl-trans-l-hydroxyproline, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-4-2-methylpropan-2-yl oxy pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 6916162
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline
Color Blanco
Beilstein 6161467
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo