Learn More
trans-N-Fmoc-4-hidroxi-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439477 1 g 1 g
15449477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52740.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 88050-17-3 | C20H19NO5 | 353.374 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88050-17-3
Fórmula molecular C20H19NO5
Peso molecular (g/mol) 353.374
Número MDL MFCD00151929
Clave InChI GOUUPUICWUFXPM-XIKOKIGWSA-N
Sinónimo fmoc-hyp-oh, fmoc-l-hydroxyproline, fmoc-l-4-hydroxyproline, fmoc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-fmoc-trans-4-hydroxy-l-proline, fmoc-l-hyp-oh, trans-n-fmoc-4-hydroxy-l-proline, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-trans-l-hydroxyproline
PubChem CID 2756109
Nombre IUPAC ácido (2S,4R)-1-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil)-4-hidroxipirrolidin-2-carboxílico
SMILES C1C(CN(C1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-N-Fmoc-4-hydroxy-L-proline
Punto de fusión 189°C to 193°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica −60° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.37
Porcentaje de pureza 97%